Learn More
Kartell™ Cuves de spectrophotométrie
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 mL
Wavelength Range:
De 280 à 800 nm
De 340 à 800 nm
Type:
Cellule semi-micro
Cuvette
Macro cellule
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Fabrication en PS optique ou PMMA de grade UV pour un trajet optique clair et net avec indication du sens du trajet optique. Les cuves de spectrophotométrie Kartell™ sont idéales pour les applications de spectrophotométrie.
- Équipée de parois optiquement usinées (faces optiques) pour garantir une transparence optimale le long du champ spectral
- Gamme en polystyrène : 340 nm à 800 nm
- Plage UV : 280 à 800 nm
- Longueur du trajet optique : 10mm
- Compatible avec la plupart des spectrophotomètres et photomètres sur le marché
- Modifications d’absorption : dans l’intervalle de ±1 %
- Les 4 faces optiques peuvent être utilisées pour les techniques de spectrofluorométrie
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellule |
| Jetable | Oui |
| Capacité (métrique) | 4,5 mL |
| Matériau | PS |
| Longueur (métrique) | 12mm |
| Certifications/Conformité | CE-IVD |
| Quantité | 100Pack |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 340 à 800 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Afficher plus |