Learn More
Kartell™ Cuves de spectrophotométrie
Code produit. 10472511
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 mL
Wavelength Range:
De 280 à 800 nm
De 340 à 800 nm
Type:
Cellule semi-micro
Cuvette
Macro cellule
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10472511
Marque: Kartell™ 0194100
Il en reste null
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabrication en PS optique ou PMMA de grade UV pour un trajet optique clair et net avec indication du sens du trajet optique. Les cuves de spectrophotométrie Kartell™ sont idéales pour les applications de spectrophotométrie.
  • Équipée de parois optiquement usinées (faces optiques) pour garantir une transparence optimale le long du champ spectral
    • Gamme en polystyrène : 340 nm à 800 nm
    • Plage UV : 280 à 800 nm
  • Longueur du trajet optique : 10mm
  • Compatible avec la plupart des spectrophotomètres et photomètres sur le marché
  • Modifications d’absorption : dans l’intervalle de ±1 %
  • Les 4 faces optiques peuvent être utilisées pour les techniques de spectrofluorométrie
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spezifikation
Type Cellule semi-micro
Jetable Oui
Capacité (métrique) 2,5 ml
Matériau PS
Longueur (métrique) 12mm
Certifications/Conformité CE-IVD
Quantité 100Pack
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 280 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotométrie
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (application) Pour la spectrophotométrie et la plupart des applications biologiques et biotechnologiques
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt