Learn More
Norme pour les huiles polysulfurées : 40 000 μg/g S dans l'huile minérale, VHG™
Code produit 17930496
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930496 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930496 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPS13M4P100
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme pour les huiles polysulfurées : 40 000 μg/g S dans l'huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Concentration 40000 μg/g
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix 13 cSt Mineral Oil
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 100 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol