Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon d’étanchéité plastique à déconnexion rapide CPC™
Code produit. 11720219
Click to view available options
Matériau:
PSU
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11720219
Marque: Cole-Parmer™ 3131178
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déconnexion facile de l’ergot de blocage
Appuyez simplement sur l’ergot de blocage pour déconnecter les moitiés de raccord.
Spécification
Matériau PSU
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 5/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 148°C
Type de produit Bouchon de scellage