Learn More
Cole-Parmer™ Raccord droit, insert de couplage à déconnexion rapide x NPT(M), polysulfone
Click to view available options
:
S’adapte à la tubulure acceptant une connexion NPT 1/2 po
Description
- Les raccords à déconnexion rapide à haut débit se composent d’un corps et d’un insert (commandez séparément les moitiés de raccord).
- Branchez l’insert dans le corps de couplage pour connecter—les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le corps de couplage.
- Les modèles à vanne sont équipés d’une vanne SS 316 à ressort qui scelle la voie d’écoulement lorsque les moitiés de raccord sont désengagés.
- Tous les corps de raccord possèdent des ressorts de verrouillage SS 316 et des joints EPDM
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PSU |
| À utiliser avec | Corps de couplage à déconnexion rapide et NPT(M) 1/2 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Taille de la tubulure | S’adapte à la tubulure acceptant une connexion NPT 1/2 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 137°C |
| Type de produit | Raccord à déconnexion rapide |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering