Learn More
Bel-Art™ Tiges de récupération magnétiques flexibles en polytétrafluoroéthylène SP Scienceware™ Spinbar™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
33mm
365mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tige flexible en Teflon™ avec aimant Alnico puissant recouvert de Teflon™
- Disponible en quatre couleurs, deux tailles d’aimant
- La longueur de la tige blanche flexible est de 33 cm (13 po)
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (impériale) | 0,5 po |
| À utiliser avec (application) | Récupération des agitateurs magnétiques des récipients ou des orifices d’évacuation et siphons non magnétiques |
| À utiliser avec (équipement) | Barreaux d’agitation |
| Longueur (impériale) | 14,38 po |
| Diamètre (métrique) | 12,5mm |
| Longueur (métrique) | 365mm |
| Matériau | Tige en téflon avec aimant Alnico revêtu de téflon |