Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Code produit. 10489563 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
Type de fond:
Dents de scie
Dents de scie jetables
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
7 mm
7 mm
12 mm
Longueur (métrique) de l’arbre:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. Type de fond Diamètre (métrique) Longueur (métrique) de l’arbre unitSize
10489563 Dents de scie 7 mm 107 mm 1 pièce
10795524 Dents de scie 5 mm 85 mm 1 pièce
10217372 Dents de scie 12 mm 123 mm 1 pièce
11955418 Dents de scie jetables 7 mm 82 mm 25 pièces
11970439 Dents de scie 3 mm 50 mm 1 pièce
5 options
Code produit. 10489563
Marque: Kinematica™ 11030031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les générateurs les plus polyvalents sur le marché, les agrégats de dispersion POLYTRON™ sont pilotés par solution, spécialement conçus en fonction du marché du client.Pour différents récipients de mélange, les agrégats POLYTRON varient en termes de conception, de procédés et d’échantillons, et de longueur d’arbre.
Les agrégats de dispersion Polytron™ sont disponibles dans différentes conceptions, comme le rotor avec couteaux pour précoupe, le rotor / stator avec plusieurs rangées de dents pour les émulsions fines ou doubles, les joints mécaniques pour les applications de vide et de pression, etc.
  • /2 Conception : Géométrie universelle pour l’émulsion, la suspension, la dispersion et l’extraction d’échantillons
  • Conception en W : Utilisé pour les échantillons fibreux ou filandreux
  • Conception en M : Rotor avec couteaux de prédécoupage, idéal pour disperser les échantillons de plus grand diamètre que les rotors
  • Conception Biotrona : Tête mélangeuse à agitation élevée pour échantillons hautement visqueux
  • Autoclavable
  • Comprend le manuel d’instructions et un outil pour faciliter le démontage
  • Le système de couplage Click and Go permet un assemblage d’une seule main
  • Garantie : 2 ans
Spécification
Type de produit Sonde
Vitesse 7 m/s
Plage de volume (métrique) 0,3 à 10 ml
Diamètre (métrique) 7 mm
Longueur (métrique) 107 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 107 mm
Matériau Acier inox 316 litres
Type de fond Dents de scie
À utiliser avec (application) Dispersion, émulsions, réduction de la taille, suspension, déagglomérat, encapsulations, extractions
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseurs Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E
Modèle PT-DA 07 / 2 EC-E107