Learn More
Kinematica™ Supports pour homogénéisateur Polytron™ : Anneaux de sécurité
Empêche l’homogénéisateur de se déplacer hors de sa position.
27.00€ - 54.00€
Spécification
Type de produit | Anneau de positionnement de sécurité |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002153
|
Kinematica™
11045035 |
Anneau de positionnement de sécurité | Support ST-P10/600 |
54.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10233152
|
Kinematica™
11045031 |
Anneau de positionnement de sécurité | Unités de dispersion ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 |
27.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’anneau de sécurité empêche une descente non contrôlée de l’unité d’entraînement. Peut également être utilisé pour fixer la hauteur de l’unité d’entraînement.Spécification
Anneau de positionnement de sécurité | |
Acier inoxydable |