Learn More
Navailles Fauteuil réglable en polyuréthane
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 480 à 610 mm
de 620 à 860 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Base en polyamide renforcé à 5 branches avec roulettes en nylon pour usage intensif
- Colonne de levage de gaz avec réglage en hauteur et amortisseur
- Siège ergonomique en polyuréthane souple KANGO™ noir
- Dossier articulé en polyuréthane souple noir, réglable en profondeur et en hauteur
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Type de bras | Pas d’accoudoirs |
| Certifications/Conformité | EN 1021-1, EN 1021-2 |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires, Industrie chimique |
| Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
| Capacité de charge (impériale) | 265 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 120 kg |
| Hauteur de siège | de 620 à 860 mm |
| Garantie | 8 ans |
| Afficher plus |