Learn More
Navailles Fauteuil réglable en polyuréthane
Ce fauteuil réglable en polyuréthane est facilement réglable et dispose d’une surface confortable et aérée.Conception résistante à l’abrasion, sans agrafes ni coutures.
377.36€ - 456.38€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
Certifications/Conformité | EN 1021-1, EN 1021-2 |
À utiliser avec (application) | Laboratoires, Industrie chimique |
Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17496172
|
Navailles
7NG 35NBPR 00 905 |
de 480 à 610 mm |
377.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17406182
|
Navailles
7NG 35NHPR 02 905 |
de 620 à 860 mm |
456.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Base en polyamide renforcé à 5 branches avec roulettes en nylon pour usage intensif
- Colonne de levage de gaz avec réglage en hauteur et amortisseur
- Siège ergonomique en polyuréthane souple KANGO™ noir
- Dossier articulé en polyuréthane souple noir, réglable en profondeur et en hauteur
Spécification
Oui | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Colonne de levage pneumatique | |
120 kg | |
Roues en nylon à usage intensif | |
60 cm |
Pas d’accoudoirs | |
Laboratoires, Industrie chimique | |
265 lb | |
8 ans | |
23,6 in | |
Noir |