Learn More
New Pig™ Polyurethane Drain Cover
Code produit. 12923635
Encompass_Preferred
Click to view available options
Largeur (métrique):
61 mm
91 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12923635
Marque: New Pig™ PLRE244
Il en reste null
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Polyurethane
Type Drain Cover
Quantité d’emballage 1 Ea.
Largeur (métrique) 61 mm
Hauteur (métrique) 1.1 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.