Learn More
Moldex™ Bouchons d’oreilles jetables Pura-Fit™
Beschreibung
- En mousse souple PU
- Emballées par paires
- PocketPak : Deux paires de bouchons Spark dans une boite de rangement pratique
- Forme classique standard
- Couleur vert vif pour un contrôle de conformité facile
- Testé et certifié conformément aux normes EN 352-2:2002
- Disponible en système de distribution hygiénique MoldexStation
- SNR : 36 dB
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Vert vif |
| Certifications/Conformité | EN 352-2:2002 |
| Dimensions | 6 à 12 |
| À utiliser avec (application) | Protection contre des niveaux de bruit élevés |
| Paires par paquet | 200 paires |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 36 dB |
| Plug Shape | Forme classique standard |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polyuréthane |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?