Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en PUR E-A-R™
Code produit 12394749 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, jaune
Orange
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Taux de réduction sonore (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Conditionnement:
100 paires
250 pièces
50 paires
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Corded Taux de réduction sonore (NRR) Conditionnement
12394749 Bleu, jaune Sans cordon 28 dB 100 paires
10196534 Orange Avec cordon 34 dB 500 pièces
12910415 Orange Avec cordon 25 dB 50 paires
17227650 Orange Avec cordon 25 dB 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12394749 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    83.59€ / 100 paires
    Économisez 36.41€
    30% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Offrent une forte atténuation des bruits et fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente. Bouchons d’oreille en PU 3M E-A-R – 36 dB.
  • Réduit les niveaux de bruit de 28 dB, certification CE EN 354
  • Facile à insérer délicatement dans les oreilles grâce à une mousse brevetée reprenant lentement sa forme
  • La pointe en mousse assure un joint confortable et efficace
  • Comporte une poignée d’insertion hygiénique
  • Tige bleue et pointe jaune reconnaissables pour faciliter l’identification
  • 100 paires par boîte
  • Disponible avec accessoire sonde pour une utilisation avec le système de validation des deux oreilles 3M™ E-A-RFit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu, jaune
Certifications/Conformité Approuvé CE
Taux de réduction sonore (NRR) 28 dB
Corded Sans cordon
Type de produit Bouchons d’oreille
Matériau Polyuréthane