Learn More
Refroidisseur extrême mobile en PUR
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Glacière portable Extrême
- Qualité alimentaire
- Isolation totale cuve et couvercle
- Isolation mousse PU sans CFC ni HCFC
- Très robuste, joint d'étanchéité inclus dans le couvercle
- Couvercle verrouillable par la poignée.
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 365 mm |
| Largeur (métrique) | 450 mm |
| Type de bouchon | Couvercle de verrouillage |
| Comprend | Joint robuste, couvercle de verrouillage |
| Poids (métrique) | 2,1 kg |
| Matériau | Mousse en polyuréthane |
| Type | Glacière |
| Quantité | 1/boîte |
| Capacité (métrique) | 17 l |