Learn More
RETSCH Cubes d’aides au tamisage en polyuréthane
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
12 x 12 x 12 mm
20 x 20 x 20 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cubes |
| Matériau | PUR |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 20 x 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tamiseuse horizontale AS 400 control |
| Quantité d’emballage | 10/paquet |