Learn More
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane
Code produit. p-8010881
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 45 in
26 x 45 in
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 15268318
Marque: Nitritex™ STW2645
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêchez la saleté, la poussière et les bactéries d’entrer dans les laboratoires grâce au tapis adhésif en polyuréthane Nitritex™.
  • Tapis pour utilisation dans des environnements de laboratoire contrôlés
  • Rectangulaires
  • PUR
  • Blanc ou bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Dimensions (L x l) 26 x 45 in
Quantité 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Couleur Blanc
Matériau PUR