Learn More
Alcool polyvinylique, MP Biomedicals™
Code produit. 11477182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11477182
Marque: MP Biomedicals 0215193891
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinyl alcohol
Couleur Blanc
CAS 9002-89-5
Forme physique Poudre
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD00081922
Densité 1.25 to 1.50g/L
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Quantité 1 kg
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nom IUPAC éthénol
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
CID PubChem 11199
Poids de la formule 100000