Learn More
Alcool polyvinylique, poudre blanche à blanc cassé, MP Biomedicals
Code produit 11467182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467182 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11467182 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215193883
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinyl Alcohol
Note relative au nom Aqueous Solution
CAS 9002-89-5
Couleur Blanc
Densité 1.25-1.50g/mL
Plage de pourcentage du dosage 4%
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD00081922
Quantité 250 g
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nom IUPAC éthénol
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
CID PubChem 11199
Poids de la formule 22000
Forme physique Poudre