Learn More
Cytiva Hotte en polychlorure de vinyle
Code produit. 12592387
Click to view available options
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12592387
Marque: Cytiva 2647
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette hotte riche, robuste, fiable, en polychlorure de vinyle présente un éclairage fluorescent pour tubes.
  • Hotte filtrante en polychlorure de vinyle avec éclairage fluorescent pour tubes
  • PVC Sorbridge standard (= hotte filtrante de registre)
  • Panneau arrière en PVC sur toute la largeur de la hotte filtrante
  • Guidez l’air vers haut et en bas
  • Utilise tous les types de solvants, produits volatils, poudres, condensation
Spécification
Type de produit Hotte de laboratoire
Type d’éclairage Tube fluorescent à reflets
Matériau PVC
Certifications/Conformité XPX 15-206
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 120 cm