Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
71 mm
83,5 mm
87 mm
94 mm
98,5 mm
105,5 mm
108 mm
118,5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Conditionnement:
1 pièce
114 pièces
126 pièces
162 pièces
288 pièces
44 pièces
480 pièces
80 pièces
96 pièces
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
- Bouchon disponible séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 31 mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition |
| Matériau | PVC |
| Nbre par carton | 480 |
| Quantité | 480/boîte |
| Closure Included | Non |
| Forme | Carré |
| Hauteur (métrique) | 71 mm |
| Afficher plus |