Learn More
BRAND™ Plateau de rangement en polychlorure de vinyle
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en PVC
- Comprend cinq compartiments de taille variable
- Dimensions : 400 x 300 x 65 mm
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 65 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Bac photographique |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Comprend | 5 compartiments |
| Forme | Rectangulaires |
| Autoclavable | Autoclavable |