Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Solution de saturation:
70% IPA/30% eau DI
Conditionnement:
480 pièces
Description
- Les lingettes légères comportent des bords scellés au laser. Elles sont blanchies et saturées dans un environnement Contec de classe ISO 4 afin que les niveaux en particules, fibres et résidus extractibles soient le plus bas possible
- Lingettes texturées efficaces, mais qui assurent un nettoyage sans rayures
- Faites en maille texturée 100 % polyester
- Saturées avec une solution 100 % IPA ou 70 % isopropanol /30 % eau déionisée
- Réduction des COV associés à l’IPA
- Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes PolyWipe-C |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Maille en polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 cm (12 x 12 in) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage des outils, instruments et autres équipements |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.