Learn More
BRAND™ Clip de joint POM
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en POM
- Excellente résistance chimique
- Température de fonctionnement jusqu’à 150°C
- S’adapte à NS 29/32
Spécification
Spécification
| Type | Clip d’assemblage |
| Matériau | POM |
| Dimensions | 29/32 |
| Couleur | Rouge |