Learn More
Norme PONA
Code produit 30327848
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327848 10 x 1 mL
30323819 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30327848 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPONA10X1
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
CAS 106-98-9, 872-05-9, 112-41-4, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8
Noms d’analytes ou de composants 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
Conditions d’expédition Room Temperature
Type de solution Mixture
Solvent or Matrix Hydrocarbons
Industry Type Petrochemical Testing
Quantité 10 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Propane 0.5 wt%∣1-Pentene 2.5 wt%∣n-Butane 2.5 wt%∣1-Butene 2.7 wt%∣1-Decene 2.7 wt%∣1-Dodecene 2.7 wt%∣1-Heptene 2.7 wt%∣1-Hexene 2.7 wt%∣1-Nonene 2.7 wt%∣1-Octene 2.7 wt%∣1-Undecene 2.7 wt%∣Benzene 2.7 wt%∣Cyclohexane 2.7 wt%∣Ethanol 2.7 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2.7 wt%∣Ethylbenzene 2.7 wt%∣Ethylcyclohexane 2.7 wt%∣Methanol 2.7 wt%∣Methyl tert-butyl ether 2.7 wt%∣Methylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Butylbenzene 2.7 wt%∣n-Butylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Decane 2.7 wt%∣n-Dodecane 2.7 wt%∣n-Heptane 2.7 wt%∣n-Hexane 2.7 wt%∣n-Nonane 2.7 wt%∣n-Octane 2.7 wt%∣n-Pentane 2.7 wt%∣n-Pentylbenzene 2.7 wt%∣n-Pentylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Undecane 2.7 wt%∣Propylbenzene 2.7 wt%∣Propylcyclohexane 2.7 wt%∣tert.-Butanol 2.7 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2.7 wt%∣Cyclopentane 2.8 wt%∣Toluene 2.8 wt%