Learn More
Ponceau S, 0,2 % v/v soln. dans de l’acide acétique à 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435409 1 L 1L
15425409 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63139.K2
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Ponceau S is used to prepare a stain for rapid reversible detection of protein bands on nitrocellulose or polyvinylidene fluoride membranes, as well as on cellulose acetate membranes. And it is also used as a rapid protein band stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6226-79-5
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
Numéro MDL MFCD00003892
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonyme ponceau s, acid red 112, ponceau s extra, ponceau red s, unii-t1c2ugs05f, c.i. acid red 112, t1c2ugs05f, 3-hydroxy-4-2-sulfo-4-4-sulfophenylazo phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt, c.i. acid red 112, tetrasodium salt, ponceau-s
CID PubChem 11320219
Nom IUPAC Tétrasodium ; (4Z)-3-oxo-4-[2[-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ponceau S
Couleur Rouge
Concentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble in water (1mg/ml). Insoluble in ether.
Poids de la formule 760.56
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS