Learn More
Thermo Scientific™ Solution de coloration Ponceau S
Code produit. p-9582005
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
3 x 1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
3 pièces
500mL
Code produit. 17435103
Marque: Thermo Scientific™ A40000279
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
Les caractéristiques incluent :
• Une méthode non destructive et réversible de coloration et de détection des protéines sur les membranes en nitrocellulose et en PVDF
• Interactions minimales non spécifiques avec la surface membranaire ; fournit une méthode fiable pour la visualisation du transfert de protéines vers une membrane
• Protocole de coloration simple et rapide qui résulte en bandes rose rougeâtre qui sont facilement photographiées
• Inversion facile en moins de cinq minutes
• Détection ultérieure de transfert Western non affectée car la coloration ne modifie pas la protéine liée à la membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Ponceau S Staining Solution
Forme Liquide
Formule 0,1 % (p/v) dans l’acide acétique à 5 %
À utiliser avec (application) Transfert Western
Quantité 500 mL