Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Ceci est une poche à 384-échantillons fabriquée à base de polymère POP-4™ pour l’analyseur génétique 3500/3500XL. La matrice de séparation POP-4™ est optimisée pour les applications HID/médico-légales.
60.75€ - 762.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Identification humaine |
---|---|
Gamme de produits | POP-4™ |
Includes: The pouch contains 384 samples of the polymer
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829876
|
Applied Biosystems™
A26070 |
96 échantillons |
78.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869826
|
Applied Biosystems™
4393715 |
384 échantillons |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839826
|
Applied Biosystems™
4393710 |
960 Samples |
762.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16376502
|
Applied Biosystems™
A26070 |
96 échantillons |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16385312
|
Applied Biosystems™
4393715 |
384 échantillons |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16345312
|
Applied Biosystems™
4393710 |
960 Samples |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des poches faciles à utiliser, la matrice de séparation POP-4 est optimisée pour les applications HID/médico-légales.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
- Facilité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
- Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) inclus : simplifie le suivi des informations importantes telles que le numéro de pièce/lot, les échantillons restants et les dates d’expiration
- Formulation fiable : formulé spécifiquement pour les applications de séquençage et d’analyse de fragments
- Réapprovisionnable : permet une utilisation multiple des capillaires
Informations sur la commande
96 échantillons
Spécification
Identification humaine | |
POP-4™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche