Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer Dx
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
384 échantillons
960 échantillons
Conditionnement:
384 pièces
384 tests
960 pièces
960 tests
Description
POP-7 Polymer Dx and POP-6 Polymer Dx are separation matrices for the Applied Biosystems Dx genetic analyzers. They are conveniently offered in easy-to-use pouch packages with either 960 samples (maximum) or 384 samples (maximum) size formats. Each polymer is optimized for specific applications.
- Ce produit peut être utilisé comme étalon de dimension classique sur tous les systèmes d’électrophorèse capillaire Applied Biosystems™
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Longueur des capillaires | 50 cm, 36 cm |
| Contenu et stockage | Conservez le sachet en polymère entre 2 et 8°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument. Durée de vie⁄sur instrument Analyseur génétique 3500 Dx (8 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 60 injections Analyseur génétique 3500xL Dx (24 capillaires) : moins de 7 jours ou 384 échantillons ou 20 injections Le sachet comprend un volume de polymère supplémentaire pour s’adapter à l’installation et à un nombre raisonnable d’opérations d’assistant post-installation telles que l’élimination des bulles sans affecter le nombre d’injections⁄d’échantillons disponibles. |
| Durée de vie d’utilisation des instruments | Contient suffisamment de polymère pour 960 échantillons ; le polymère est stable sur l’instrument pendant 7 jours |
| Gamme de produits | POP-6 |
| Type de produit | Polymère |
| Quantité | 960 échantillons |
| Conditions d’expédition | Glace |
| Heure du test | 2 heures pour capillaire de 50 cm (lecture longue), 1 heure pour capillaire de 36 cm (séquence standard) |
Pour diagnostic in vitro