Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Code produit. 16326512 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
384 échantillons
960 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
384 pièces
960 pièces
Code produit. 16326512
Marque: Applied Biosystems™ A30936
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Marquage de radio-identification (RFID) :
Il s’agit d’un sachet de polymère POP-7 pour analyser la qualité des protéines sur les analyseurs génétiques 3500/3500xL. La matrice de séparation POP-7 est validée pour l’analyse de la qualité des protéines. Elle est proposée dans des emballages de sachets faciles à utiliser et pouvant contenir 960 ou 384 échantillons (maximum).
  • Simplicité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
  • Formulation fiable : Formulé pour les applications d’analyse biomoléculaire
  • Réapprovisionnable : Permet une utilisation multiple des capillaires
  • Comprend le marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : Suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce / lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C.
Description Polymère POP-7™ pour analyseur génétique 3500xL
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL pour analyser la qualité des protéines
À utiliser avec (application) Analyse des glycanes, analyse de la qualité des protéines
Nbre d’échantillons 384
Gamme de produits POP-7
Type de produit Polymère
Quantité 384 échantillons
Conditions d’expédition Glace
Usage exclusivement réservé à la recherche