Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
384 échantillons
960 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
384 pièces
960 pièces
Description
Includes
Marquage de radio-identification (RFID) :
- Simplicité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
- Formulation fiable : Formulé pour les applications d’analyse biomoléculaire
- Réapprovisionnable : Permet une utilisation multiple des capillaires
- Comprend le marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : Suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce / lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 2–8°C. |
| Description | Polymère POP-7™ pour analyseur génétique 3500xL |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL pour analyser la qualité des protéines |
| À utiliser avec (application) | Analyse des glycanes, analyse de la qualité des protéines |
| Nbre d’échantillons | 384 |
| Gamme de produits | POP-7 |
| Type de produit | Polymère |
| Quantité | 384 échantillons |
| Conditions d’expédition | Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche