Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes en porcelaine
Code produit. 10038150
Click to view available options
Hauteur (métrique):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Longueur (métrique):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10038150
Marque: Haldenwanger™ L 33C/7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Cuvette en porcelaine, peu profonde
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Forme Rectangulaires
Type Cuvette d’évaporation
À utiliser avec (application) Laboratoires
Finition intérieure Lisse
Dimensions (L x l x H) 96 x 55 x 16 mm
Longueur (métrique) 96 mm
Hauteur (métrique) 16 mm