Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes en porcelaine
Click to view available options
Hauteur (métrique):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Longueur (métrique):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cuvette en porcelaine, peu profonde
- Disponible en plusieurs tailles
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Cuvette d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Finition intérieure | Lisse |
| Dimensions (L x l x H) | 45 x 25 x 10 mm |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |