Learn More
Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™ offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque: Fisherbrand
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.37600kg
Description
- Porcelaine blanche
- Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
- Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
- Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
185 mm | |
117 mm | |
1 unité | |
Porcelaine |
185 mm | |
Entonnoir Buchner | |
2000 ml |