Learn More
Haldenwanger™ Plaques de dessiccation en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 190 mm |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Type de produit | Disque de dessiccateur |
| Matériau | Porcelaine |
| À utiliser avec (application) | Au-dessus des dessiccateurs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur