Learn More
Haldenwanger™ Plaques de dessiccation en porcelaine
Code produit. p-8008153
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10211291
Marque: Haldenwanger™ 119C/140
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces plaques pour une variété d’applications. Les plaques pour dessiccateur en porcelaine Haldenwanger™ arborent une finition interne lisse et sont fabriquées en porcelaine de laboratoire optimisé.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Diamètre (métrique) externe 140 mm
Nb par paquet 1 unité
Type de produit Disque de dessiccateur
Matériau Porcelaine