Learn More
Porcelaines Avignon™ Disque en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
185 mm
235 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disque avec orifice central
- 1/boîte
- À utiliser avec le séchoir Fisherbrand
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 185 mm |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Type de produit | Disque |
| Matériau | Porcelaine |
| À utiliser avec (équipement) | Séchoir Fisherbrand |