Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivning
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Comprend | Bec verseur |
| Finition intérieure | Lisse |
| Hauteur (métrique) | 13 mm |
| Diamètre (métrique) | 63 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering