Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir de Hirsch en porcelaine
Code produit. p-8000240
Click to view available options
Description:
Dimensions : 00
Dimensions : 000
Diamètre (métrique) de la plaque:
17 mm
28 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
52mm
70 mm
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10643371
Marque: Haldenwanger™ L 126/000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu en porcelaine émaillée pour une excellente résistance chimique et thermique. Les entonnoirs de Hirsch en porcelaine Haldenwanger™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
  • Côtés inclinés
  • Pour la filtration de petites quantités
  • Plaque de filtration perforée fixe
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 52mm
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 70 mm
Description Dimensions : 000
Diamètre (métrique) de la plaque 17 mm
Quantité 1/boîte
Type de produit Entonnoir Hirsch