Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’incinération en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
40 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte d’incinération |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Finition intérieure | Lisse |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) | 37 mm |