Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine à forme moyenne
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
60 ml
150mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Beschreibung
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Porcelaine |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Product Type | Creuset |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur