Learn More
Haldenwanger™ Creusets de fusion en porcelaine à forme moyenne
Code produit. 10077410
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
100mL
200mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10077410
Marque: Haldenwanger™ L 79MF/1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Intérieur et extérieur émaillés à l’exception de la base
Capacité (métrique) 200mL
Diamètre (métrique) externe 80mm
Hauteur (métrique) 65mm
Product Type Creuset de fusion