Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortier en porcelaine
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
150mL
250mL
1500mL
3000mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Porcelaine robuste
- Utilisé avec un pilon
- Efficace pour une grande variété de besoins de broyage en laboratoire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150mL |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Comprend | Pilon |
| Type | Mortier |