Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortier en porcelaine
Code produit. 11882542
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
150mL
250mL
1500mL
3000mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11882542
Marque: Porcelaines Avignon™ 15014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Broyez et réduisez en poudre les substances de laboratoire à l’aide du mortier en porcelaine Avignon™. Conjointement avec un pilon, il s’agit d’un outil de laboratoire intégré dans le monde de la science et de la médecine.
  • Porcelaine robuste
  • Utilisé avec un pilon
  • Efficace pour une grande variété de besoins de broyage en laboratoire
Spécification
Capacité (métrique) 3000mL
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Comprend Pilon
Type Mortier