Learn More
Hecht Karl™ Mortier en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
70 mm
130 mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 130 mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 63mm |
| Type | Mortier |