missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA d’IFN-gamma porcin

Code produit. 17105969
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17105969

Marque: Invitrogen™ ES9RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Porcine IFN-gamma quantitates porcine IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IFN-gamma.

L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion BoIFNG ; cytokine ; EGK_03901 ; interféron gamma ; précurseur d’interféron gamma ; interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma (AA -23 à 143) ; H-IFN-g ; Ifg ; IFI ; gamma IFN ; IFN ? ; IFNG ; IFN-g ; IFNG2 ; IFN gamma ; précurseur IFN gamma ; IFN-y ; IFN ? ; interféron immunitaire ; interféron gamma ; précurseur de l’interféron gamma ; interféron gamma type 2 ; interféron y ; interféron ? ; interféron, gamma ; interféron-gama ; interféron-gamma ; niveau d’interféron-gamma ; précurseur d’interféron-gamma ; interféron ? ; M-IFN-g ; R-IFN-g
Plage de dosage 0,5 à 150 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,5 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P17803
Symbole de gène(s) IFNG
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IFN gamma
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis