Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ Oligo (dT)25 Pre-packed Column
Code produit. 18406438 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
1 ml
5 ml
Conditionnement:
0.20mL
1mL
5mL
Code produit. Volume (métrique) unitSize
18406438 0,2 ml 0.20mL
18416788 1 ml 1mL
18466538 5 ml 5mL
3 options
Code produit. 18406438
Marque: Thermo Scientific™ A48607
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ pre-packed columns are for use in the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Les colonnes préemballées POROS GoPure sont utilisées pour le criblage des résines d’affinité, d’échange d’ions et de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Disponible en plusieurs tailles avec des volumes de lit nominaux de 0,2, 1 et 5 ml, ce qui permet d’obtenir une plateforme de sélection uniforme.
  • Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
  • Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
  • Pratique — Des colonnes prêtes à l’emploi qui simplifient et accélèrent l’évaluation des résines POROS et permettent une purification à petite échelle
  • Conservation de l’échantillon — Le volume de lit nominal de 0,2 ml et 1 ml minimise les besoins en échantillons pour la sélection de plusieurs résines
  • Évolutivité simplifiée — L’uniformité et la variété de la famille POROS GoPure de colonnes préemballées simplifient la mise à l’échelle et la modélisation des procédés
Les colonnes préemballées POROS GoPure ont été développées pour répondre aux besoins des chercheurs en développement de processus nécessitant une plateforme de sélection des résines POROS pratique et uniforme. Les volumes de lit inférieurs réduisent les besoins en échantillons, et le temps de séjour recommandé de >3 minutes (0,3 ml/min) sur cette colonne de 0,5 cm de diamètre et 5 cm de long équivaut à 400 cm/h sur un lit de 20 cm de hauteur. Des spécifications détaillées peuvent être trouvées dans les instructions d’utilisation du POROS GoPure.
La résine d’affinité POROS Oligo (dT)25 (réf. cat. A47384) est conçue pour la purification et l’isolement de l’ARNm à partir de procédés de fabrication de transcription in vitro (IVT). La résine sépare efficacement l’ARNm des composants du processus de transcription, tels que les enzymes et l’ADN plasmidique.
Les caractéristiques de la résine d’affinité POROS Oligo (dT)25 comprennent :
  • Purification facile de l’ARNm à partir d’un mélange de transcription brut afin d’éliminer efficacement l’ADN plasmidique et les autres composants de l’IVT
  • Le flux de travail simplifié permet de maximiser l’efficacité, réduisant ainsi la complexité des étapes de polissage ultérieures.
  • Excellente évolutivité
  • Aucun dérivé d’origine animale
La résine d’affinité POROS Oligo (dT)25 permet une plateforme robuste et un processus de purification efficace pour une gamme de molécules et d’applications d’ARNm.
La résine en vrac est également proposée et est accompagnée d’un emballage de support réglementaire. Une assistance technique dans le monde entier est également disponible.
D’autres résines échangeuses d’ions POROS, ainsi que des résines d’affinité et HIC, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits
Pour la mise à l’échelle, les colonnes préemballées POROS GoPure sont disponibles dans une gamme de diamètres et dans plusieurs hauteurs de lit qui correspondent à une plage de volume de colonne allant de 5 ml à 6,3 L.
Spécification
Format de colonne Préemballé
À utiliser avec Systèmes de chromatographie
Granulométrie 50 μm
Porosité 200 nm
Quantité 0.2 mL
Phase stationnaire Polydésoxythymidine 25 mer (dT-25 mer)
Contenu et stockage Expédié dans de l’éthanol à 18 %. Conserver entre 2 °C et 8 °C.
Gamme de produits POROS GoPure
Volume (métrique) 0,2 ml
Type de colonne Développement de procédés
Cible de purification ARNm