Learn More
Thermo Scientific™ Résine échangeuse de cations forts POROS™ XS
Code produit. p-6927046 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit. 15622135
Marque: Thermo Scientific™ 82071
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
POROS XS est la première résine haute résolution haute capacité qui permet de charger > 100 mg/ml en présence de 15 mS/cm de NaCl, tout en offrant une capacité de séparation sans précédent
La résine échangeuse de cations forts POROS™ XS est la première résine haute résolution haute capacité qui permet de charger plus de 100 mg/ml en présence de jusquʼà 15 mS/cm de NaCl, tout en offrant une capacité de séparation sans précédent. Amélioration majeure des échangeurs de cations traditionnels, la résine POROS XS fixe la norme pour la chromatographie dʼéchange de cations.
  • La capacité de liaison dynamique permet de réduire la taille des colonnes, de réduire l’encombrement, de réduire l’utilisation des tampons et de réduire le cycle
  • La haute résolution prend en charge un meilleur rendement du produit et une meilleure clairance de l’impureté
  • Une tolérance au sel robuste permet une meilleure flexibilité des procédés, un meilleur alignement et une meilleure rationalisation des flux de procédés
  • Les réponses à basse pression et à basse pression linéaire permettent d’améliorer l’évolutivité
  • Une microbille polymérique rigide avec chimie de surface covalente facilite la manipulation et l’emballage et offre une stabilité physique et chimique supérieure, ce qui produit un procédé de fabrication robuste
Capacité de liaison dynamiqueLa résine POROS XS a une capacité de liaison élevée de plus de 100 mg/ml, à 5 % de percée, sur une large gamme de conditions de traitement. Une capacité de liaison dynamique élevée a été obtenue en optimisant la structure des pores de la microbille de base et la chimie de surface.
Haute résolution
Grâce à une taille de particules optimisée de 50 µm, la résine POROS XS maintient la capacité de résolution supérieure de la résine POROS™ HS tout en surmontant les niveaux d’impuretés difficiles associés aux procédés de titration élevés. La résolution est constante sur un large éventail de débits d’exploitation et est maintenue indépendamment de la charge protéique.
Tolérance robuste au sel
La résine POROS XS a une capacité protéique élevée et constante dans une large gamme de concentrations de sel jusqu’à 150 mM de NaCl (conductivité 15 mS/cm). La capacité de charger des colonnes sous une conductivité plus élevée réduit ou aide à éliminer la dilution des flux d’alimentation des colonnes ou l’élimination des opérations unitaires, telles que la filtration de flux tangentiel. La capacité ionique de surface optimisée de la résine POROS XS minimise la liaison compétitive entre la protéine d’intérêt et le contre-ion, ce qui donne une tolérance supérieure au sel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résine échangeuse de cations forts XS
Composants standard Poly(styrène-divinylbenzène) réticulé
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse de cations
Quantité 10 mL
Volume (métrique) 10 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Gamme de produits POROS
Format Microbille Poros
Phase stationnaire XS
Cible de purification Protéine