Learn More
ROBU VitraPOR™ Microbilles en verre poreux
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,5 mm
8 mm
Conditionnement:
1L
Description
- Verre borosilicaté 3.3 USP classe I pur, sans liant
- Le procédé spécial n’utilise pas de produits corrosifs et produit une structure poreuse avec des surfaces lisses mais grandes
- Le verre est entièrement biocompatible et sa charge de surface électrique élevée (potentiel Zeta) contribue à stimuler la croissance cellulaire
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Diamètre (métrique) | 1,5 mm |
| Description | Porosité : 2 |
| Quantité | 1 de chaque |