Learn More
Hanna Instruments™ Instrument de mesure analogique de pH / mV / °C avec électrodes
Code produit 11703639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
145 x 80 x 36 mm (5,7 x 3,1 x 1,4 po.)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11703639 145 x 80 x 36 mm (5,7 x 3,1 x 1,4 po.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703639 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI83141N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour être précis, fiable et facile à utiliser. Hanna Instruments™, instrument de mesure analogique de pH / mV / °C avec électrodes, un instrument de mesure portatif multiparamètre qui utilise l’électrode de pH HI1230B et la sonde de température HI7669AW (toutes deux incluses) à l’aide de connexions séparées.
L’étalonnage manuel s’effectue en un ou deux points en ajustant les trimmers sur la face avant. Capable de mesurer le pH / mV et °C, cet instrument de mesure est idéal pour les travaux sur le terrain, offrant un instrument de mesure pour de multiples utilisations. Cet instrument est idéal pour les utilisations nécessitant un point d’étalonnage personnalisé. L’étalonnage manuel peut être extrêmement utile dans le but d’obtenir une meilleure précision.
  • Compensation automatique de température (ATC)
  • Étalonnage deux points
  • Boîtier compact, robuste et étanche
  • Sonde de température et électrode de pH incluses
  • Peut également être utilisé pour les mesures ORP avec la sonde HI3131B (vendue séparément)
Spécification
Comprend Électrode de pH, sonde de température, câble de 1 m, sachets de solution tampon pH 4,01 / 7,01, sachets de solution de nettoyage d’électrodes, tournevis d’étalonnage, batterie, étui de protection, instructions
Précision (température) ±0,4°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ±0,01
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications pédagogiques et sur le terrain
Étalonnage Manuel, via les trimmers
Gamme (pH) 0,00 à 14,00
Résolution (pH) 0,01
Gamme (mV) ± 1999
Résolution (mV) 1mV
Calibration Points 2
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de pente / décalage : de 80 à 110 % de pH ± 1
Entrées connecteurs BNC
Dimensions (L x l x H) 145 x 80 x 36 mm (5,7 x 3,1 x 1,4 po.)
Poids (métrique) 230 g
Poids (impériale) 8,1 oz.
Matériau Sonde de température en acier inox, électrode de pH avec corps PEI,
Type de sonde Électrode de pH Hi1230B et sonde de température HI7669AW, avec connecteur BNC
Gamme de détection pH de 0 à 14
Compensation thermique Automatique, 0 à 70°C.
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 9V
Type Instrument de mesure analogique de pH / mV / température
Autonomie de la batterie 100 heures