Learn More
Fisherbrand™ Balance portative
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modèle:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité | 5200 g |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 1,000000 g |
| À utiliser avec (application) | Pesée |
| Comprend | 3 piles AA (LR6) |
| Modèle | FCS5200 |
| Temps de stabilisation | 2,000 sec |
| Plage de températures (impériale) | 64°F à 77°F |
| Plage de températures (métrique) | 18°C à 25°C |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |